Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds transparents avec bouchons en PE et en PTFE
Pour le stockage d’échantillons liquides. Les flacons Boston ronds transparents Fisherbrand™ avec bouchon revêtu de PE avec face en PTFE sont la solution idéale lorsque l’intégrité du contenu est déterminante.
6.79€ - 29.95€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PE Foam/PTFE |
Closure Included | Yes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11738889
|
Fisherbrand™
02911787 |
60 ml | 24/boîte | ||||||
11748889
|
Fisherbrand™
02911788 |
120 ml | 24/boîte | ||||||
11758889
|
Fisherbrand™
02911789 |
240 mL | 12/boîte | ||||||
11768889
|
Fisherbrand™
02911753 |
480 ml | 12/boîte | ||||||
11778889
|
Fisherbrand™
02911754 |
1000 ml | 12/boîte | ||||||
Description
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
- Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, d’épaulements incurvés et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- Le verre flint transparent est approprié lorsque la visibilité est importante mais la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
- Les flacons sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Spécification
Transparent | |
Blanc | |
Yes | |
Boston, rond | |
PTFE / PE | |
À vis |
Verre | |
PE Foam/PTFE | |
Étroit | |
Flacon Boston rond | |
PP | |
Yes |