Learn More
Fisherbrand™ Class B Amber Glass Threaded Vials
General-purpose vials for light-sensitive materials
123.00€
Spécification
Classification | B |
---|---|
Matériau (doublure) | Caoutchouc |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Stérilité | Non stérile |
Includes: Black phenolic screw-top closures with white rubber liners
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17698235
|
Fisherbrand™
0333923B |
15 mm | 3,7 mL | 45 mm | 1 dr. |
123.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
General-purpose vials for light-sensitive materials
- Made from Type I, Class B amber borosilicate glass
- Autoclavable
- Black screw-top cap
- White rubber liner
- Caps packed separately
Informations sur la commande
Closures are packaged separately
Spécification
B | |
Ambré | |
Non stérile | |
Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles | |
Autoclavable | |
Flacon |
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Phénolique | |
Bouchon à vis |