Learn More
Fisherbrand™ Bulbs for Small Pipettes
Flexible, easy-to-attach Bulbs for Small Pipettes.
30.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
À utiliser avec | Compte-gouttes pour médicaments, petite pipette |
Nombre de canaux | 1 |
Type | Poire en latex |
À utiliser avec (équipement) | Compte-gouttes pour médicaments et petites pipettes |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Pointes compatibles | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Pointes compatibles | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15374750
|
Fisherbrand™
0344821 |
1 ml | Naturel | 5mm | Poire en latex |
30.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Flexible, easy-to-attach bulbs
- Made of natural rubber or latex
- Available in a variety of sizes
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Spécification
Non autoclavable | |
1 | |
Compte-gouttes pour médicaments et petites pipettes |
Compte-gouttes pour médicaments, petite pipette | |
Poire en latex |