Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Disposable Serological Pipets with Regular Tip, Standard Length
Long, slender, tapered tips speed pipetting
250.00€
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E714, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class B
Matériau Borosilicate Glass
Graduée Yes
Type de pointe Regular Tapered
Type Serological Pipet
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Volume (métrique) Graduations Stérilité Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Graduations Stérilité Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15439234
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
1367827A
0.5 mL 0.01 mL Sterile 125 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Regular-tipped pipets have long, slender, tapered tips to speed pipetting
Chemically inert pipets have negative graduations as well as bidirectional scales.
Informations sur la commande
Individually wrapped and multipacked pipets come in sterile and plugged; nonplugged bulk-packed pipets are also available.
Compliance
Regular-tip styles have volume tolerances that comply with ASTM™ E 714. Calibrated To Deliver/Blow Out, Color-coded packaging on all pipets, except bulk packs, allows easy identification by size using ISO™ standard colors.
Spécification
Spécification
ASTM E714, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class B
Yes
Serological Pipet
Borosilicate Glass
Regular Tapered
Single-use