Learn More
Fisherbrand™ Plateau de prélèvement sanguin
Conçu spécialement pour les phlébotomistes. Le plateau de prélèvement sanguin Fisherbrand™ a été développé après de vastes recherches dans les cliniques et les hôpitaux. Cette solution légère pour l’organisation et le transport de tubes et de petits articles comprend un plateau en plastique robuste, un portoir pour tubes à essai à 36 puits et des inserts jetables.
101.00€ - 112.00€
Spécification
Couleur | Bleu avec tiroir vert et portoir pour tubes |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 429 x 265 x 172 mm |
Matériau | ABS |
Type de produit | Plateau de prélèvement sanguin |
À utiliser avec (application) | Prélèvement sanguin |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11740634
|
Fisherbrand™
HS2200AF |
Portoir pour tubes à essai de 13 mm et insert de plateau (style A) |
112.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11750634
|
Fisherbrand™
HS2200BF |
Portoir pour tubes à essai de 16 mm et insert de plateau (style B) |
101.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
S’adresse aux phlébotomistes. Le plateau de prélèvement sanguin Fisherbrand™ a été mis au point à l’issue de recherches poussées menées dans des cliniques et des hôpitaux. Cette solution légère qui permet de ranger et de transporter des tubes et de plus petits éléments se compose d’un plateau en plastique robuste, d’un rack pour 36 tubes et d’inserts jetables.
- Plateau ABS léger et lavable
- Le plateau est doté d’un tiroir d’alimentation, de poches latérales et d’une poignée à cliquet avec surface de préhension en caoutchouc souple qui pivote en s’éloignant pour faciliter l’accès
- Le plateau comprend un portoir pour tubes à essai de 13 mm ou 16 mm de type Onerack™ et deux inserts en polystyrène jetables
- Inserts supplémentaires vendus en boîtes de 4 po en deux configurations différentes
Informations sur la commande
Inserts supplémentaires vendus par boîtes de 4.
Spécification
Bleu avec tiroir vert et portoir pour tubes | |
ABS | |
Prélèvement sanguin |
429 x 265 x 172 mm | |
Plateau de prélèvement sanguin | |
36 (portoirs pour tubes à essai) |