Learn More
Bio Plas™ Système d’inoculation Astral™
Système d’inoculation jetable économique conçu pour la sécurité et une stérilité fiable
929.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système à dispositif d’inoculation Astral™ |
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11534000
|
Bio Plas™
7000 |
Jaune | Anse d’inoculation | N/A | ||||||
Description
Système d’inoculation jetable économique conçu pour la sécurité et une stérilité fiable
Étalonnés en suivant la procédure spectrophotométrique d’étalonnage au colorant bleu d’Evans et la méthode gravimétrique
- Certifiés exempts d’ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
- Les anses, aiguilles et Clone-Piks Astral sont conditionnés sans électricité statique dans des chambres tubulaires individuelles qui sont ensuite hermétiquement scellées avec une pellicule d’aluminium
- Une housse de protection est appliquée dessus par thermorétraction avant la stérilisation par irradiation
- S’utilise individuellement, ou pour les procédures quantitatives telles que le prélèvement, les analyses d’urine, ou les dilutions en série
- Perforez la pellicule d’aluminium avec la poignée, en poussant vers le bas jusqu’à ce qu’elle s’attache à la anse, l’aiguille ou le Clone-Pik
- Retirez la poignée ; le dispositif d’inoculation est prêt pour de nombreuses applications
Informations sur la commande
10 racks fournis de 96 par boîtier
Spécification
Oui | |
Système à dispositif d’inoculation Astral™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bio Plas™ Système d’inoculation Astral™