Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large ambrés avec bouchons en vinyle
Code produit. 11724259
Click to view available options
Capacité:
0.2 oz, 6 ml
0.5 oz., 15 mL
16 oz, 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
32 oz, 1000 ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
Taille du bouchon:
20-400
28-400
33-400
38-400
45-400
53-400
Diamètre (métrique):
24 mm
31 mm
37 mm
44 mm
54 mm
66 mm
80 mm
99 mm
Hauteur (métrique):
44 mm
50 mm
65 mm
75 mm
95 mm
119 mm
146 mm
178 mm
Parfaits pour le stockage de poudres sèches.
  • Le col large des flacons permet un accès facile pour le retrait du contenu.
  • Les contenants et bouchons nettoyés personnalisés sont exempts de particules visibles grâce à l’utilisation d’eau déionisée.
  • Les contenants propres certifiés sont nettoyés selon les directives EPA pour les matériaux semi-volatiles, les pesticides, les PCB et les métaux.
Spécification
Capacité 0.2 oz, 6 ml
Capacité (métrique) 6 ml
Capacité (impériale) 0.2 oz
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) intérieur de col 11.9mm
Comprend Certificate of analysis
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement 720/Cs.
Quantité 720/PK.
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement Polyvinyl
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 44 mm
Type de produit Wide Mouth Packer Bottle
Joint de fermeture Polyvinyl
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 20-400
Diamètre (métrique) 24 mm
Type de bouchon Bouchon à vis