Learn More
Fisherbrand™ Pissettes Easy-Squeeze 500 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 11745243
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Chemical Label:
Acetone
Assorted Cleaning
Assorted Solvents
Deionized Water
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Saline
Soap
Sodium Hypochlorite (Bleach)
Universal
Water
Includes
Livrées avec bouchons en PP de couleur avec membrane en PTFE (sauf celles de référence 02-897-2, dotées d’un bouchon en PEHD).
Faciles à remplir et prêtes à l’emploi
Facile à remplir et prêt à l’emploi
  • Col large
  • Translucides et sans projection
  • Avec des étiquettes sérigraphiées à code couleur, faciles à lire
  • Les pointes peuvent être réduites pour augmenter le débit.
  • En cas de non-utilisation, les flacons libèrent la pression interne sans formation de gouttes.
Les informations sur l’étiquette incluent :
  • Nom chimique
  • Codes et symboles de la National Fire Protection Association (NFPA)
  • Numéro CAS (Chemical Abstracts Service)
  • Codes de danger
  • Informations sur les équipements de protection de laboratoire
  • Informations sur les organes cibles
  • Niveau de remplissage recommandé
  • Code de recyclage PEBD
  • Capacité de volume du flacon, déclaration “For Dispensing Only, Not Recommended For Storage” (Uniquement pour la distribution, non recommandées pour le stockage)
Non recommandées pour une utilisation au-delà de 60°C (140°F).
Informations sur la commande
Disponibles en boîtes de six, toutes avec la même étiquette ; En boîte de six pissettes de solvant (chacune avec une étiquette : acétone, eau déionisée, éthanol, isopropanol, méthanol et universelle) ; Ou en boîte de six pissettes de nettoyant (chacune avec une étiquette : acétone, agent de blanchiment, eau déionisée, solution saline, savon et universelle).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (17 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 17 oz
Couleur Bleu
Diamètre (impériale) 2,99 in
Comprend Membrane en PTFE
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité ISO 13485:2003
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 173 mm
Type de produit Pissette
Hauteur (impériale) 6,81 in
Chemical Label Water
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-415 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon en polypropylène
Distribution par le bouchon Non