Learn More
Fisherbrand™ Pissettes Easy-Squeeze 500 ml
Description
Includes
Livrées avec bouchons en PP de couleur avec membrane en PTFE (sauf celles de référence 02-897-2, dotées d’un bouchon en PEHD).
Facile à remplir et prêt à l’emploi
- Col large
- Translucides et sans projection
- Avec des étiquettes sérigraphiées à code couleur, faciles à lire
- Les pointes peuvent être réduites pour augmenter le débit.
- En cas de non-utilisation, les flacons libèrent la pression interne sans formation de gouttes.
Les informations sur l’étiquette incluent :
- Nom chimique
- Codes et symboles de la National Fire Protection Association (NFPA)
- Numéro CAS (Chemical Abstracts Service)
- Codes de danger
- Informations sur les équipements de protection de laboratoire
- Informations sur les organes cibles
- Niveau de remplissage recommandé
- Code de recyclage PEBD
- Capacité de volume du flacon, déclaration “For Dispensing Only, Not Recommended For Storage” (Uniquement pour la distribution, non recommandées pour le stockage)
Non recommandées pour une utilisation au-delà de 60°C (140°F).
Informations sur la commande
Disponibles en boîtes de six, toutes avec la même étiquette ; En boîte de six pissettes de solvant (chacune avec une étiquette : acétone, eau déionisée, éthanol, isopropanol, méthanol et universelle) ; Ou en boîte de six pissettes de nettoyant (chacune avec une étiquette : acétone, agent de blanchiment, eau déionisée, solution saline, savon et universelle).
Spécification
Spécification
Capacité | 500 ml (17 oz) |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 17 oz |
Couleur | Vert |
Diamètre (impériale) | 2,99 in |
Comprend | Étiquettes sérigraphiées à code couleur, membrane en PTFE |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Vert |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |