Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Gels
À utiliser avec les systèmes sur gel grand format
Marque: Thermo Scientific™ A2-UVT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Transparent aux UV ; permet de verser plusieurs gels.
Spécification
UV transparent | |
Plateau de gel | |
9,8 x 7,8 po (25 x 20 cm) | |
14,75 po | |
37,5 cm | |
11 in | |
28 cm | |
11 cm |
Systèmes sur gel grand format Owl™ A2, A5 | |
Butée avec joint d’étanchéité | |
9,8 po | |
25 cm | |
7,8 in | |
20 cm | |
4,31 in |