Learn More
Fisherbrand™ Sachets de coulage de gel pour supports de gel vertical FB-GC16-1
Maintenez la qualité de votre système de coulage de gel actuel grâce aux pièces de rechange pour système de coulage de gel Fisherbrand™ Owl™ JGC-2
27.85€ - 74.25€
Spécification
À utiliser avec (application) | Coulage de gel |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Supports de coulage de gel FB-GC16-1 |
Type | Poche pour coulage de gel |
Dimensions du gel | 16 x 14 cm |
Dimensions (L x l) | 6,3 x 5,5 po (16 x 14 cm) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12404647
|
Fisherbrand™
GP2-25 |
25/boîte | N/A | ||||||
11962975
|
Fisherbrand™
GP2-100 |
100/boîte |
74.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Coulage de gel | |
Poche pour coulage de gel | |
6,3 x 5,5 po (16 x 14 cm) | |
5,5 in |
Supports de coulage de gel FB-GC16-1 | |
16 x 14 cm | |
16 cm | |
14 cm |