Learn More
Fisherbrand™ Système d’électrophorèse verticale FB-VE10-1 : Plaques en verre
Verre entaillé ou blanc
25.20€ - 38.30€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse vertical FisherBiotech FB-VE10-1 ; support de coulage pour plusieurs gels Owl™ P7-CST |
---|---|
Matériau | Verre |
Épaisseur (impériale) | 0,09 po |
Épaisseur (métrique) | 0,24 cm |
Longueur (métrique) | 10 cm |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11973065
|
Fisherbrand™
P7-10R |
Plaque en verre entaillée |
38.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11963065
|
Fisherbrand™
P7-10G |
Plaque en verre blanche |
25.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Plaque pour Minute-cuve™• Pour Minute-cuve™ 10 x 10cm
• Test traduction francais 1
• Plaque en verre
Spécification
Système d’électrophorèse vertical FisherBiotech FB-VE10-1 ; support de coulage pour plusieurs gels Owl™ P7-CST | |
0,09 po | |
10 cm | |
0,09 in |
Verre | |
0,24 cm | |
10 cm | |
0,24 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Système d’électrophorèse verticale FB-VE10-1 : Plaques en verre