Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour système d’électrophorèse verticale FB-VE16-1
Crée les puits dans des gels pour l’électrophorèse
46.70€ - 50.10€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P1-CST |
---|---|
Type | Peigne |
Dimensions du gel | 16 x 14 cm |
Longueur (impériale) du gel | 6,3 po |
Longueur (métrique) globale | 16 cm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Longueur (métrique) d’encombrement | Nombre de dents | Largeur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Longueur (métrique) d’encombrement | Nombre de dents | Largeur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11973045
|
Fisherbrand™
P1-15D |
201 μl | 20 cm | 15 | 0,61 cm |
48.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11963045
|
Fisherbrand™
P1-15C |
107 μl | 20 cm | 15 | 0,61cm |
48.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11913035
|
Fisherbrand™
P1-10C |
183 μl | 20 cm | 10 | 1,04cm |
50.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11923035
|
Fisherbrand™
P1-10D |
343 μl | 20 cm | 10 | 1,04 cm |
50.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11983045
|
Fisherbrand™
P1-20C |
69 μl | 20 cm | 20 | 0,39 cm | N/A | |||
11993045
|
Fisherbrand™
P1-20D |
129 μl | 20 cm | 20 | 0,39 cm |
48.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11903055
|
Fisherbrand™
P1-24C |
51 μl | 20 cm | 24 | 0,29 cm |
48.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11913055
|
Fisherbrand™
P1-24D |
96 μl | 16 cm | 24 | 0,29 cm |
48.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Peigne pour Minute-cuve™• Pour Minute-cuve™ 16 x 14cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
Spécification
Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P1-CST | |
16 x 14 cm | |
16 cm | |
13 cm | |
7,08 po |
Peigne | |
6,3 po | |
5,5 in | |
14 cm | |
18 cm |