Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Support pour microtubes
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ 80863004
Code produit. 15706959
  • 251.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
  • Mélange des tubes de 1,5 à 2,0 ml
  • Nécessite un dispositif de retenue d’insert
Spécification
Spécification
1,5 ml
9 x 9 in (229 x 229 mm)
229 mm
229 mm
12
Support de microtubes
9 po
9 po
Mélangeur Vortex