Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Racks en mousse
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ 80862998
Code produit. 15746949
  • 112.00€ / Pack de 2
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
  • Mélange des plaques à 96 puits ou des blocs deepwell
  • Nécessite un dispositif de retenue d’insert (02-215-391)
Spécification
Spécification
Support de microplaques
Mousse
Mini-mélangeur à vortex numérique et analogique