Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ 80862991
Code produit. 15776939
  • 56.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Ensemble de divers inserts en mousse
  • Comprend des inserts en mousse pour les éléments suivants : Support de tube 9 à 13 mm, support de tube 14 à 19 mm, 20 à 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’inserts en mousse
Mélangeur Vortex
Porte-tubes 9 à 13 mm, porte-tubes 4 à 19 mm, porte-tubes 20 à 29 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse > Ensemble de divers inserts en mousse