Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour réfrigérateur à signal radio Traceable™ sans fil
Surveillance sans fil des réfrigérateurs jusqu’à 100 pi, offrant une mémoire min / max et une alarme haute / basse
Marque:  Fisherbrand™ 6424
Code produit. 15274016
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Télécommande (disponible séparément, 15-081-114), batterie, support béquille pliable, support mural, Velcro™, boîtier en plastique ABS
Description
Description
  • Les données sont mises à jour toutes les 30 secondes
  • Les mesures de température de jusqu’à trois capteurs de réfrigérateur à distance peuvent être envoyées à une unité principale via un signal radio : La fréquence de 433 MHz pénètre les réfrigérateurs et les parois
  • Le flacon scellé de matériel généralement reconnu inoffensif (GRAS) est protégé des changements rapides de température lors de l’ouverture de la porte du réfrigérateur
  • La mémoire min / max permet de surveiller les conditions sur des périodes courtes ou longues
  • L’alarme retentit lorsque la température monte au-dessus ou tombe en dessous des points de consigne ; peut être réglée par incréments de 1°
  • L’indicateur de l’unité principale indique une augmentation ou une baisse des tendances de température
Spécifications
  • Plage : de -30,0° à +70,0°C (-22,0° à +158,0°F)
  • Résolution : 0,1°
  • Précision : ±1,0°°C
  • Fonctions : sans fil, mémoire min / max, alarme, °F/°C
  • Affichage : LCD à deux lignes, chiffres de 1 po (2,5 cm)
  • Taille, L × l × H : unité principale, 4,5 × 4,25 × 0,75 po (11,4 × 10,8 × 1,9 cm) ; unité distante, 3,5 × 2,3 × 0,75 po (8,9 × 5,8 × 1,9 cm)
  • Poids : unité principale, 6 oz. (170 g) ; unité distante, 3 oz. (85 g)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST
0,75 in
Télécommande (disponible séparément, S04570), batterie, support béquille pliable, support mural, Velcrotrade;, boîtier en plastique ABS
110 mm
6 oz
4,25 in
4,5 in
70°C
- 30°C
-30°C à +70°C
Numérique LCD
4,5 x 4,25 x 0,75 po (11 x 10 x 1,9cm)
1,9cm
4,5 in
0,1°C
170 g
Thermomètre à signal radio sans fil
158°F
-22°F
-22°F à +158°F
±1°C
10 cm