Learn More
Fisherbrand™ Contrôleur d’humidité Traceable™
Idéal pour activer ou désactiver votre équipement électrique par incrément de 1 %, de 30 à 90 % d’humidité relative.
Marque:  Fisherbrand™ 4190
Code produit. 15273996
Description
Description
Idéal pour activer ou désactiver votre équipement électrique par incrément de 1 %, de 30 à 90 % d’humidité relative.
  • La programmation à trois boutons facile à utiliser est parfaite pour contrôler les humidificateurs, les déshumidificateurs ou les alarmes
  • Précision de ± 5 %
  • Autorise une prise de contrôle manuelle
  • L’écran affiche l’état MARCHE/ARRÊT de la prise
  • La batterie NiCd maintient le point de consigne pendant les coupures électriques
Informations sur la commande
Pour125 VCA, 15 A, 1800 W (1/3 hp). Le boîtier en plastique ABS très résistant aux chocs mesure 2,37 x 1,5 x 4,12 po (L x l x H) (4x6x 10,5 cm).
Certifications
Livré avec un certificat ISO 17025 Traceable™ numéroté individuellement en série indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Spécification
Contrôleur dhumidité
± 5%
2,37 x 1,5 x 4,12 po. (6 x 4 x 10,5 cm)
6 cm
4 cm
10,5cm
0,127kg
ISO 17025, NIST
30 à 90 %
Plastique ABS
2,37 in
1,5 in
4,12 in
4,5 oz.
Idéal pour activer ou désactiver votre équipement électrique par incrément de 1 %, de 30 à 90 % d’humidité
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Contrôleur d’humidité Traceable™ > Contrôleur d’humidité