Learn More
Fisherbrand™ Système d’enregistrement de données DAS-4 Traceable™
Capture et enregistre jusqu’à 8000 relevés
Marque: Fisherbrand™ 4325
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Capture et enregistre jusqu’à 8000 relevés
- Les relevés peuvent être pris à intervalles de 1 seconde à 99 heures
- Les relevés stockés peuvent être téléchargés sur n’importe quel ordinateur compatible IBM
- Les fichiers de données peuvent être lus par des tableurs, des bases de données et des programmes statistiques
Informations sur la commande
Fourni avec un câble série 36 po (91,4 cm) avec fiche D9F, disquette de 3,50 po et quatre piles alcalines AA. L’unité mesure 1 x 3 x 5 po (2,5 x 7,6 x 12,7 cm) (L x l x H) ; pèse 7 oz (198,4 g)
Spécification
Système d’enregistrement de données DAS-4 | |
Not Calibrated | |
Capture et enregistre jusqu’à 8000 relevés |