Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre 60 mémoires Traceable™
Avec fonctions de répétition de chronométrage de compte à rebours avec alarme. Le chronomètre à 60 mémoires Fisherbrand Traceable est doté d’un affichage à trois lignes qui affiche simultanément la durée de fonctionnement, le temps fractionné cumulé et l’intervalle cumulé.
45.86€
Spécification
Type de produit | Chronomètre numérique |
---|---|
Plage de durée | 10 h |
Alarms | Audible |
Précision | 1e-05 |
Affichage | LCD |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11522803
|
Fisherbrand™
90024-03 |
Chronomètre, pile à l’oxyde d’argent 2 ans, cordon | N/A | ||||||
Beschreibung
Avec fonctions de répétition de chronométrage de compte à rebours avec alarme. Le chronomètre à 60 mémoires Fisher Scientific™ Traceable est doté d’un affichage à trois lignes qui affiche simultanément la durée de fonctionnement, le temps fractionné cumulé et l’intervalle cumulé. Soixante mémoires rappellent tous les groupes, affichent les numéros d’échantillons 1-60 et affichent l’intervalle cumulé, les temps les plus lents, les plus courts et les temps moyens.
Réglez-le pour qu’il compte à rebord à tout moment à partir de 10 heures à 1 seconde. Lorsque la valeur zéro est atteinte, le minuteur sonne et reprend le compte à rebours à partir de l’heure programmée. Le cycle de répétition se poursuit automatiquement jusqu’à l’arrêt.
- Fournit des fonctions de chronomètre d’action unique, de temporisation, de chronométrage continu, de temps fractionné cumulé, d’intervalle cumulé, de 60 mémoires et de chronométrage programmable
- Comme chronographe, le chronomètre affiche l’heure du jour, la date et le jour de la semaine ; il dispose également d’une alarme d’heure
- La plage de chronométrage est 9 heures, 59 minutes, 59 secondes, 99 centièmes
- Résolution : 1 seconde
- Précision : 0,001 %
- Taille : 5,4 x 6,7 x 1,9 cm (2,125 x 2,625 x 0,75 po.)
- Poids : 2 oz
Bestellinformation
Pile de rechange : Les numéros Nº 02-440-1A
Zertifizierungen
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spezifikation
Chronomètre numérique | |
Audible | |
LCD | |
0,056 kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
10 h | |
1e-05 | |
2 oz | |
Avec fonctions de répétition de chronométrage de compte à rebours avec alarme |