Learn More
Fisherbrand™ Calculatrice solaire de bureau, 8 chiffres
Ce dispositif solaire offre une bonne lisibilité dans toutes les conditions d’éclairage
29.45€ - 37.25€
Spécification
Type d’affichage | Numérique |
---|---|
Dimensions de l’écran | 0,75 po |
Clavier | Très grandes touches |
Hauteur (impériale) | 0,18 in |
Hauteur (métrique) | 0,9 cm |
Includes: Panneaux solaires intégrés et instructions
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11863172
|
Fisherbrand™
93679-18 |
Calculatrice de bureau - 8 chiffres |
29.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734416
|
Fisherbrand™
93679-20 |
Calculatrice de bureau - 12 chiffres |
37.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ce dispositif solaire offre une bonne lisibilité dans toutes les conditions d’éclairage
- Effectue des calculs en chaîne
- Touches surdimensionnées avec 8 ou 12 chiffres, affichage LCD 1,9 cm (0,75 po), incliné pour éliminer les reflets
- L’unité à 12 chiffres permet de calculer des nombres aussi grands que 999 999 999 999 et aussi petits que 0,000000000001 sans utiliser de notations ou de symboles scientifiques
- Le boîtier en plastique ABS robuste est idéal pour une utilisation dans des conditions difficiles en laboratoire
- Les pieds protègent l’unité contre les déversements
- Dimensions : 16,5 × 11,4 × 0,9 cm (6,5 de long × 4,5 de large × 0,18 po de haut)
- Poids : 0,113 kg (4 oz)
Spécification
Numérique | |
Très grandes touches | |
0,9 cm | |
16,5 cm | |
11,4 cm | |
113,3 g | |
Idéale pour une utilisation dans des conditions difficiles en laboratoire |
0,75 po | |
0,18 in | |
6,5 in | |
4,5 in | |
4 oz | |
Pile, solaire | |
Panneau solaire intégré et instructions |