Learn More
Fisherbrand™ Imprimante thermique RS232 pour instruments de mesure de paillasse Accumet™ de série AB et XL
Pratique et compact
Marque: Fisherbrand™ 01X594301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Imprimante thermique à faible encombrement
- Compact : 5,25 x 3,75 po (H x l)
- Alimentation globale pour 100/240 VAC
- Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C (41 °F à 104 °F)
- Poids de l’unité : 0,75 lb (0,34 kg)
- Série RS-232
- Largeur du papier : 2,3 po (58,4 mm)
- Largeur d’impression : 1,9 po (48,2 mm) à 384 points par ligne
- Câble d’imprimante (13-637-681) et rouleaux de papier (13-637-691) disponibles séparément
Informations sur la commande
- L’imprimante 13-637-690 est compatible avec les séries 13-636-XLxxx (modèles XL150, XL200, XL250, XL500, XL600), 13-636-ABxxx (modèles AB150, AB200, AB250), et 13-636-AB15 Plus (modèle AB15P). Le câble 13-637-680 (vendu séparément) est requis pour fonctionner avec l’AB15P.
- L’imprimante 13-637-690 n’est pas compatible avec les 13-636-XLxx mètres (modèles XL15, XL20, XL25, XL30, XL40, XL50, XL60).
Prestations de service
Garantie de main-d’œuvre & pièces d’un an (imprimante uniquement)
Spécification
5,25 X 3,75 po (0,13 m x 0,09 mm) | |
0,13m | |
3,75 in |
5,25 po | |
100/240 V | |
0,09m |