Learn More
Fisherbrand™ Chauffe-ballons en polypropylène avec régulateur de température
Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques. Les chauffe-ballons contrôlés en polypropylène Fisher Scientific™ minimisent les dommages causés par les déversements et permettent un transfert de chaleur maximal avec un risque minimal de rupture du flacon.
Spécification
Conception | Structure en PP |
---|---|
Tension | 115 V |
Type de produit | Heating Mantle |
max. (métrique) | 450°C |
Température (impériale) | 842°F |
Description
Conçu avec souplesse et simplicité d’utilisation, le chauffe-ballon électrique de la série EM est un outil de travail fiable pour les applications de chauffage de laboratoire. Tous les chauffe-ballons électriques EM sont dotés d’un régulateur d’énergie intégré avec témoins lumineux dédiés au fonctionnement de l’alimentation et du chauffage. Ils comprennent également des pinces de support intégrées, ainsi qu’un écran mis à la terre et des fusibles doubles pour davantage de sécurité. Les produits à plus grande capacité sont dotés de plusieurs éléments chauffants, ce qui permet un transfert plus uniforme et dirigé de la chaleur.
- À utiliser avec des flacons à fond rond de 50 ml à 5 litres
- Conception “froide au toucher”
- Température maximale de l’élément : 450°C
- Régulateur d’énergie intégré
- Le modèle EM5000/CE dispose de 2 circuits pour le chauffage de niveau supérieur et inférieur
- Cartouche chauffante isolante remplaçable
- Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
- Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques
- Écran mis à la terre et fusibles doubles pour davantage de sécurité
- Fourni avec des pinces pour tiges de support de 1,3 cm de diamètre (tiges de support vendues séparément)
Spécification
Structure en PP | |
Heating Mantle | |
842°F |
115 V | |
450°C |