Learn More
Fisherbrand™ Mélangeurs oscillants Fisher Scientific™ - vitesse fixe
Permettent le mélange uniforme doux des liquides dans des tubes, plaques, flacons de culture et boîtes
284.00€
Spécification
Matériau | Plateforme en aluminium |
---|---|
Affichage | LED |
Comprend | Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube |
Plage de durée | 0 min à 99 h et 59 min |
Garantie et services | 2 ans |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Vitesse de rotation | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Vitesse de rotation | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15584070
|
Fisherbrand™
88861042 |
Prise EU, UK, CN | 18 tr/min | 220 V, 50 Hz, type de prise : EU, UK, CN |
284.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conception économique
- Faciles à utiliser, prêts à l’emploi
- Mouvement à vitesse fixe à un angle de 20°
- Plage de températures de fonctionnement : 5 à 40C, utilisables dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les chambres sans CO2
- Tapis amovible et nettoyable avec du savon et d’eau
Spécification
Plateforme en aluminium | |
Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube | |
2 ans |
LED | |
0 min à 99 h et 59 min |