Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs vortex MultiTube Fisher Scientific™ : Portoirs pour tubes à essai
Test tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Agitateur à vortex multi-tubes Fisher Scientific |
Description
Test tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Color-coded foam racks for test tubes
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Agitateur à vortex multi-tubes Fisher Scientific |