Learn More
Fisherbrand™ Accessoire de sonicateur modèle 705
Sonde à 4 pointes pour une utilisation avec des systèmes Sonicator de 500 ou 700 watts ; Pointe de rechange également disponible.
Marque: Fisherbrand™ FB4660
349.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Nº de catalogue FB4659
Description
- Pointe de rechange de 1/8 po pour sonde à 4 pointes du FB4659
- Pour le traitement de volumes allant de 0,5 à 15 ml
- Traitez jusqu’à 4 échantillons à la fois
Spécification
Pointe de rechange | |
0,125 po | |
Non applicable | |
1 de chaque |
0,5 à 15 ml | |
3 mm | |
Sonde à 4 pointes ( réf. 4659) |