Learn More
Electrothermal™ Chauffe-ballon électrique sans contrôleur à boîtier métallique
Le chauffe-ballon sans contrôleur à boîtier métallique Thermo Scientific de base fournit une température d’élément de 450°C
Marque:  Electrothermal™ 36003-06
Code produit. 11572704
Description
Description
  • La version basique (CMU) est disponible en douze tailles 50 ml à 22 litres (22 000 ml). Le chauffe-ballon sans contrôleur à boîtier métallique Thermo Scientific de base fournit une température d’élément de 450°C (842°F)
  • Tous types de chauffe-ballons : Les éléments chauffants à serpentin flexible absorbent les chocs, minimisant ainsi le risque de rupture des flacons
  • L’élément chauffant est fixé à la cartouche d’isolation thermique rigide pour assurer un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Les éléments chauffants et l’isolation ont la forme d’une cartouche de chauffage facile à remplacer
  • Un flux d’air unique traverse les fentes de ventilation sous et autour du bord et de la cartouche chauffante afin de garder l’extérieur “froid au toucher”
  • L’écran en acier inoxydable couvrant l’élément chauffant est directement relié à la terre par câble pour une protection supplémentaire
  • Les ballons sont dotés de fusibles doubles pour davantage de sécurité
  • Les pieds et les pinces de support anti-dérapants ajoutent de la stabilité
Prestations de service
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
CE
100 ml
Un flacon de 100 ml
15 cm
100 W
17,5cm
Température ambiante à 450deg;C
3,38 oz.
3,38 oz., 100 ml
6,7 cm
5,91 in
230 V
6,8 in
Chauffe-ballon
0,4 A
Solutions de chauffage
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Electrothermal™ Chauffe-ballon électrique sans contrôleur à boîtier métallique > 230 V ; 100 mL