Learn More
Electrothermal™ Chauffe-ballon électrique sans contrôleur à boîtier métallique
Le chauffe-ballon sans contrôleur à boîtier métallique Thermo Scientific de base fournit une température d’élément de 450°C
Marque: Electrothermal™ 36003-22
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La version basique (CMU) est disponible en douze tailles 50 ml à 22 litres (22 000 ml). Le chauffe-ballon sans contrôleur à boîtier métallique Thermo Scientific de base fournit une température d’élément de 450°C (842°F)
- Tous types de chauffe-ballons : Les éléments chauffants à serpentin flexible absorbent les chocs, minimisant ainsi le risque de rupture des flacons
- L’élément chauffant est fixé à la cartouche d’isolation thermique rigide pour assurer un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
- Les éléments chauffants et l’isolation ont la forme d’une cartouche de chauffage facile à remplacer
- Un flux d’air unique traverse les fentes de ventilation sous et autour du bord et de la cartouche chauffante afin de garder l’extérieur “froid au toucher”
- L’écran en acier inoxydable couvrant l’élément chauffant est directement relié à la terre par câble pour une protection supplémentaire
- Les ballons sont dotés de fusibles doubles pour davantage de sécurité
- Les pieds et les pinces de support anti-dérapants ajoutent de la stabilité
Prestations de service
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
CE | |
2000 ml | |
Un flacon de 2000 ml | |
22 cm | |
500 W | |
31,7cm | |
Température ambiante à 450deg;C | |
67,6 oz. |
67,6 oz., 2000 ml | |
16,8 cm | |
8,66 in | |
230 V | |
1,9 in | |
Chauffe-ballon | |
2,2 A | |
Solutions de chauffage |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Electrothermal™ Chauffe-ballon électrique sans contrôleur à boîtier métallique > 230 V ; 2000 mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu