Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs mécaniques
Les minuteurs à remonter et analogiques suppriment les piles. Les minuteurs mécaniques Fisherbrand sont réglables de 0 à 60 min avec incréments de 1 minute.
39.68€
Spécification
Type de produit | Minuteur de poche |
---|---|
Plage de durée | 0 à 60 min |
Alarms | 5 s. Alarme puissante |
Incréments | 1 min |
Couleur | Blue |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11799805
|
Fisherbrand™
1193 |
2,25 in | 5,71cm | 2,25 oz. | 63,78 g | ||||
Description
Les minuteurs à remonter et analogiques suppriment les piles. Les minuteurs mécaniques Fisherbrand sont réglables de 0 à 60 min avec incréments de 1 minute.
- Tournez le pointeur sur le paramètre de compte à rebours souhaité pour remonter automatiquement les minuteurs
- Le pointeur indique toujours le temps restant exact
- La cloche sonne fort pendant cinq secondes à zéro
- Facile à lire et nous : aucun bouton et aucun paramètre confus
Quick-Timer™
- Bleu et blanc, avec aimant à l’arrière
- 2,5 x 1 po (6,4 x 2,5 cm) (dia. x H)
- Pèse 3 oz (85 g)
- Bleu translucide et blanc
- 2,25 x 1 po (5,7 x 2,5 cm) (dia. x H)
- Pèse 2,25 oz (63,8 g)
Spécification
Minuteur de poche | |
5 s. Alarme puissante | |
Blue | |
2,54cm |
0 à 60 min | |
1 min | |
1 po |