Learn More
Fisherbrand™ Blocs chauffants Isotemp™
Pour les modèles numériques Isotemp 125DQ, 145DQ et pour les incubateurs à bain sec analogues
Spécification
Matériau Aluminium
Dimensions (L x l x H) 2,9 x 3,75 x 2 po (7,4 x 9,5 x 5,1 cm)
Longueur (impériale) 2,9 po
Longueur (métrique) 74 mm
Longueur (métrique) intérieure 7,4cm
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Pour les modèles numériques Isotemp 125DQ, 145DQ et pour les incubateurs à bain sec analogues
Choisissez parmi les blocs contenant des tubes standard présentant des dia.ext. allant de 6 à 25mm, des tubes à fond conique de 15 ml ou de 50 ml et des microtubes à centrifuger.
  • Fait en aluminium solide
  • Les puits d’échantillons sont formés de sorte que la chaleur soit transmise uniformément à toutes les parties du tube d’échantillons
  • La forme élimine également le gradient de température qui peut rendre les tests invalides
Informations sur la commande
Dimensions : 2,9 × 3,75 × 2 po (9,5 × 7,4 × 5,1 cm) (L × l × H).
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
Aluminium
2,9 po
7,4cm
9,5 cm
2 po
5 cm
50 mm
2,9 x 3,75 x 2 po (7,4 x 9,5 x 5,1 cm)
74 mm
3,75 po
9,5 cm
51 mm
1,96 po
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Blocs chauffants Isotemp™