Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs à immersion chauffants Isotemp™ : Modèle 5150B
Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
1340.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, classe de sécurité II |
---|---|
Type de pompe | Puissance |
Gamme de températures | Température ambiante de +10° à 150°C |
Type | Circulateur à immersion Isotemp™ |
Pression max. | 310 mbar |
Includes: Raccords de tuyaux de circulation externe
Code produit | Marque | Tension | Fréquence | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Fréquence | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11396671
|
Fisherbrand™
211290100 |
230 V | 50 Hz | Circulateur à immersion Isotemp™ |
1340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Polystat• Température jusqu'à 200°C
• Stabilité jusqu'à [+-]0,05K
• 3 contrôleur au choix des applications de routine aux plus exigeantes
• Pompe puissante pour applications grand volume
• Caractéristiques communes
• Basse consommation. Mode économie d'énergie lorsqu'associés à une cuve réfrigérée évitant le refroidissement continu compensé par la chauffe en continu
• Large écran LCD rétro-éclairé affichage consigne et réel. Commutable °C/°F/°K. Menus multilingues
• Régulation PID électronique
• 5 températures pré-programmables pour mise en route rapide sur protocoles courants
• Alarmes sonores et visuelles, consignes d'alarme température haute et basse réglables
• Minuterie. Redémarrage automatique après coupure de courant
• Température de surchauffe programmable répondant à la norme DIN 12876
• Consignes d'alarme température haute et basse réglables
• Protection surchauffe et marche à sec sécurité classe III: utilisable sans surveillance
• Polystat™ Isotemp 5150
• Polystat™ Isotemp 5150
• Inclus sur pont de fixation
Certifications
UL / CSA (conformité en attente), certifié CE, RoHS/DEEE
Compliance
Classe de sécurité III, FL-DIN 12876
Garantie
Deux ans
Spécification
CE, classe de sécurité II | |
Température ambiante de +10° à 150°C | |
310 mbar | |
17 |
Puissance | |
Circulateur à immersion Isotemp™ | |
5150B | |
32 cm |