Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 4100 H7
Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.
1800.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 4 à 7 L |
---|---|
Débit | 17 |
Type de pompe | Foulante |
Gamme de températures | de 10°C à 100°C |
Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant |
Includes: Raccords de plomberie de circulation externe intégrés
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346661
|
Fisherbrand™
211111100 |
230 V 50 Hz |
1800.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le circuit de coupure en cas de haute température standard peut être sélectionné par l’utilisateur pour s’assurer que les températures d’application ne dépassent pas les paramètres de consigne
- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Le format compact optimise l’espace de paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail incluse sur tous les bains chauffants
- Bains chauffants en acier inox de haute qualité
- Tous les drains des bains sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Spécification
4 à 7 L | |
Foulante | |
Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant | |
310 mbar | |
±0,1°C | |
14,3 in | |
8,5 in | |
15,6 in |
17 | |
de 10°C à 100°C | |
Raccord de tuyaux de circulation externe | |
4100 H7 | |
14,3 x 8,5 15,6 in (363,2 x 215,9 x 396,2 mm) | |
363,2 mm | |
215,9 mm | |
396,2 mm |