Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 4100 H11
Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.
1650.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 7 à 11 L |
---|---|
Débit | 17 |
Type de pompe | Foulante |
Gamme de températures | de Température ambiante +10° ; à 100°C |
Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant |
Includes: Raccords de plomberie de circulation externe inclus
Code produit | Marque | Tension | Fréquence | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Fréquence | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11356661
|
Fisherbrand™
211112100 |
230 V | 50 Hz | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant |
1650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Bain de thermostatisation Isotemp• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain acier inox
Spécification
7 à 11 L | |
Foulante | |
Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant | |
310 mbar | |
Zone de travail : 200 x 154,2 x 111,9 mm (7,9 x 6,1 x 4,4 in) |
17 | |
de Température ambiante +10° ; à 100°C | |
Raccord de tuyaux de circulation externe | |
4100 H11 |