Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Advanced Agitateur
Fiabilité de performance, sécurité et contrôle précis. Disponible en version équipée de contrôles et paramètres optimisés pour des applications exigeant une précision avancée.
600.49€
Spécification
Vitesse | 50 à 1 500 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
Dimensions (L x l x H) | 13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm) |
Zone de surface de plaque supérieure (impériale) | 7,25 × 7,25 in |
Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | 18,4 x 18,4 cm |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Zone de surface de plaque supérieure (impériale) | Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Zone de surface de plaque supérieure (impériale) | Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15373528
|
Fisherbrand™
S88857295 |
230 V, 50/60 Hz | UE | 7,25 × 7,25 in | 18,4 x 18,4 cm | N/A | |||
Description
Une conception intuitive
- Plaque supérieure disponible en céramique ou en aluminium
- Conception avec affichage surélevé pour protéger les parties électroniques des éclaboussures
- Possibilité de définir des programmes et d’enregistrer les réglages
- Barreau d’agitation fourni avec les agitateurs et agitateurs chauffants
- Écran de protection pare-éclaboussures en option
Une technologie avancée
- Technologie StirTrac innovante qui permet d’obtenir une agitation à basse vitesse, une régulation constante de la vitesse et un couplage magnétique puissant
Certifications
cCSAus (modèles 100-120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
Garantie
Trois ans
Spécification
50 à 1 500 tr/min | |
13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm) | |
18,4 x 18,4 cm | |
Agitateur |
Céramique | |
7,25 × 7,25 in | |
50/60 Hz |