Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation PPO chauffants et ouverts Isotemp™ 4100 H21P
Les bains chauffants ouverts sont fabriqués à partir de polyphénylèneoxyde très rigide (PPO) et résistent thermiquement jusqu’à +100°C, ce qui en fait une excellente alternative à l’acier inox.
2025.00€
Spécification
Débit | 17 |
---|---|
Type de pompe | Foulante |
Gamme de températures | de Température ambiante +10° ; à 100°C |
Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain chauffant ouvert |
Comprend | Ne comporte aucun couvercle (vendu séparément) |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11396661
|
Fisherbrand™
211116100 |
230 V 50 Hz | 4100 H21P | 18 à 22,5 L |
2025.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Bain de thermostatisation Isotemp• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain plastique PPO
Spécification
17 | |
de Température ambiante +10° ; à 100°C | |
Ne comporte aucun couvercle (vendu séparément) | |
14,1 in |
Foulante | |
Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain chauffant ouvert | |
4100 H21P | |
35,8 cm |