Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs de paillasse à cadran
Sélection de l’heure du minuteur à remonter
Marque: Fisherbrand™ 1062
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Choix de deux cadrans de minuteurs de paillasse Fisher Scientific™. Sélection de l’heure du minuteur à remonter.
06-659
- Affichage : Les marquages surdimensionnés facilitent la lecture ; le pointeur indique le temps restant
- Diamètre du cadran : 2 po (5 cm)
- Dimensions : 2,75 × 2,75 × 2 po (L x l x H) (7 x 7 x 5 cm)
- Le boîtier blanc se pose à plat ou tient à la verticale
- Affichage : Chiffres bleus faciles à lire
- Diamètre du cadran : 2,75 po de diamètre (7 cm)
- Boîtier gris
Spécification
Minuteur à intervalles | |
Alarme sonore en fin de cycle | |
Numérique | |
6,98cm | |
10,48 g |
60 min | |
1 % | |
2,75 in | |
0,37 oz. |