Learn More
Fisherbrand™ Sonde cup-horn pour le sonicateur modèle 120
Sonde cup-horn de 1,5 po pour le sonicateur modèle 120. Traitez les échantillons indirectement pour éviter toute contamination croisée.
Marque: Fisherbrand™ FB4608
679.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
La sonde cup-horn Fisher Scientific™ pour le sonicateur modèle 120 est utilisée pour le traitement indirect de tubes ou de flacons individuels scellés.
- Accessoire de sonication indirecte pour traiter un échantillon à la fois
- Empêchent toute contamination croisée
- Éliminent les éclaboussures et les aérosols
- Inclut : Sonde cup-horn de 1,5 po (3,8 cm) et supports de tubes de 1,5 ml.
Spécification
Sonde cup-horn | |
Idéal pour le traitement indirect de tubes ou flacons individuels scellés | |
1 tube à échantillons |
Sonde cup-horn de 1,5 po | |
Sonicateur modèle 120 | |
Porte-tubes de 1,5 ml |