Learn More
Fisherbrand™ Desséchants de récipient à fond circulaire Desi-Vac™ avec pompe à vide
Le dessiccateur avec pompe à vide manuelle intégrée rend inutile l’utilisation d’une pompe, d’une tubulure et d’un robinet d’arrêt séparés
Marque: Fisherbrand™ 3160
Alert:
N’autoclavez pas et n’exposez pas ces récipients à des solvants organiques ou à leurs vapeurs. N’utilisez pas d’acides concentrés comme desséchants.
Description
Desiccator with built-in manual vacuum pump eliminates need for separate pump, tubing and stopcock
- Parfaits pour sécher, protéger, conserver et expédier les échantillons
- L’unité autonome maintient un vide de 14.7 inHg (373 mm) au-delà de 24 heures.
- Le joint torique en caoutchouc du couvercle assure l’étanchéité.
- Pour retirer le couvercle, appuyez simplement sur le bouton d’ouverture pour laisser l’air pénétrer dans le récipient.
- Corps en PC transparent, poignée de pompe en métal, couvercle et pompe en ABS résistants aux produits chimiques
- Pas de plaque requise
Parfaits pour sécher, protéger, conserver et expédier les échantillons
Informations sur la commande
Volumes disponibles : 600, 850 ou 1100 ml. Peuvent s’utiliser avec le dessiccant Fisherbrand™ Humidity Sponge™.
Spécification
Circulaire | |
PC | |
Poignée de pompe en métal, couvercle et pompe à vide en plastique ABS résistants aux produits chimiques, bouton d’ouverture sur le dessus, couvercle scellé par joint torique | |
600 ml | |
11.43 cm | |
5 in | |
12.7 cm |
11.43 x 11.43 x 12.7cm ((4.5 x 4.5 x 5.0 in.) | |
Dessiccateur | |
20,28 oz. | |
4.5 in. | |
9.5 cm | |
5.0 in. |