Learn More
Fisherbrand™ Clapets anti-retour résistants aux produits chimiques
Corps Kynar™ résistant aux produits chimiques et valve Viton™
Marque:  Fisherbrand™ 90024-55
Code produit. 11724326
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Corps Kynar™ résistant aux produits chimiques et valve Viton™
Utilisée avec des acides, bases, eau, traitements chimiques et alcools. Évite les dommages aux équipements, pompes et systèmes de flux en empêchant le reflux.
  • Circuit de flux transparent
  • Inerte, haute pureté, lisse
  • Plages de fonctionnement : 0 à 50 psi et -40° à +126°C
  • Autoclavable ; Ne nécessite aucune maintenance
  • L’unité de 1,25 po de long s’installe dans n’importe quelle position
Spécification
Spécification
Soupape antiretour
0,375 po
Kynar, Viton
9,52 mm
258,8°F
Autoclavable
9,52 mm
0,375 in
50 psi
126°C