Learn More
Fisherbrand™ Clapets anti-retour résistants aux produits chimiques
Description
Corps Kynar™ résistant aux produits chimiques et valve Viton™
Utilisée avec des acides, bases, eau, traitements chimiques et alcools. Évite les dommages aux équipements, pompes et systèmes de flux en empêchant le reflux.
- Circuit de flux transparent
- Inerte, haute pureté, lisse
- Plages de fonctionnement : 0 à 50 psi et -40° à +126°C
- Autoclavable ; Ne nécessite aucune maintenance
- L’unité de 1,25 po de long s’installe dans n’importe quelle position
Spécification
Soupape antiretour | |
0,25 in | |
Kynar, Viton | |
6,35 mm | |
258,8°F |
Autoclavables | |
6,35 mm | |
0,25 in | |
50 psi | |
126°C |