Learn More
Fisherbrand™ Densimètres Baumé
Balance lourde Baumé pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.
Marque: Fisherbrand™ 11571F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Balance lourde Baumé pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.
- Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
Informations sur la commande
Utilisez un cylindre Fisherbrand de V08-530J avec 250 ml de liquide pour l’immersion, disponible séparément
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
La précision est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM™ E 100, étalonné conformément aux spécifications ASTM E 126.
Spécification
Densimètre Baume | |
Sans certification à 3 points | |
Verre sodocalcique | |
Balance lourde Baume pour liquides plus lourds que l’eau |
0.1° | |
295 mm | |
49 to 61° |