Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de pH combinées à bulbe renforcé accuTupH™, sans mercure
Optimal pour une utilisation en laboratoire et des mesures de contrôle qualité.
234.00€ - 302.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
Référence interne | Ag/AgCl |
Gamme de tension (mV) | 0 à ±25 mV |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Jonction | Type de solution de remplissage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Jonction | Type de solution de remplissage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11560084
|
Fisherbrand™
93X218883 |
BNC | Monocanal | Liquide | Électrode pH combinée |
302.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11550084
|
Fisherbrand™
93X557901 |
US standard / à broches | Monocanal | Liquide | Électrode pH combinée |
273.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11580154
|
Fisherbrand™
93X562101 |
US standard / à broches | Double | Liquide | Électrode pH combinée |
236.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11550174
|
Fisherbrand™
93X218884 |
BNC | Double | Gel | Électrode pH combinée |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Électrode de pH combinée pour une utilisation en laboratoire et des mesures précises de contrôle qualité avec un temps de réponse inférieur à 10 secondes.
- Électrode combinée de pH
- Jonction simple
- Plage de températures : 80 à 100°C
- Plage de pH : 0-14
- Temps de réponse inférieur à 10 secondes.
Spécification
Verre | |
0°C à 100°C | |
0 à ±25 mV | |
32°F à 212°F | |
102 mm |
0 à 14 | |
Ag/AgCl | |
<10 s. | |
4 in |