Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées avec corps en polymère rempli de liquide accumet™ : sans mercure
Idéales pour les mesures dans les petits récipients ou avec des échantillons de petite taille
185.00€ - 240.00€
Spécification
Matériau | En PP |
---|---|
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | -5°C à +100°C |
Type | Électrode pH combinée |
À utiliser avec (application) | Pour les mesures dans des petits récipients ou avec de petits échantillons |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Jonction | Type de solution de remplissage | Gamme de température (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Jonction | Type de solution de remplissage | Gamme de température (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11520194
|
Fisherbrand™
01X417041 |
BNC | Céramique poreuse simple | KCI saturée avec AgCl. KCl | -5°C à +100°C | N/A | |||
11510164
|
Fisherbrand™
01X417042 |
US standard / à broches | Céramique poreuse simple | KCI saturée avec AgCl. KCl | -5°C à +100°C | N/A | |||
11540094
|
Fisherbrand™
93X558501 |
US standard / à broches | Double céramique poreuse | KCI saturée avec AgCl. KCl | -5°C à +100°C |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Idéales pour les mesures dans les petits récipients ou avec des échantillons de petite taille
Électrodes de pH combinées standard
- Corps en PP robuste—idéal pour une utilisation portative avec les échantillons aqueux
- Le joint de bouchon conserve la membrane humide et prête
- Plage de pH de 0 à 14
- Toutes les électrodes ont des jonctions en céramique poreuse
- Disponibles avec référence Ag/AgCl à jonction simple ou référence Ag/AgCl à double jonction
Spécification
En PP | |
-5°C à +100°C | |
Pour les mesures dans des petits récipients ou avec de petits échantillons | |
23° à 212°F | |
4.1 in | |
0.4 in |
0 à 14 | |
Électrode pH combinée | |
Ag/AgCl | |
-5°C à +100°C | |
106 mm | |
10 mm |