Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéisateur 850, sonde de générateur
Sonde de générateur en acier inox ; Accessoire pour homogénéisateur Fisher Scientific™ 850, la sonde de générateur est compatible avec les homogénéisateurs Fisher Scientific 850.
995.00€ - 1230.00€
Spécification
Type de produit | Sonde |
---|---|
Longueur (métrique) de sonde | 195 mm |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseur Fisher Scientific 850 |
Alert:
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Includes: Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
Code produit | Marque | Granulométrie | Type de fond | Diamètre (métrique) de la sonde | Longueur (métrique) de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Type de fond | Diamètre (métrique) de la sonde | Longueur (métrique) de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15515829
![]() |
Fisherbrand™
15515829 |
Fine | Dents de scie | 20 mm | 195 mm |
995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15525829
![]() |
Fisherbrand™
15525829 |
Grossière | Dent de scie, fenêtre large | 20 mm | 195 mm |
995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15535829
![]() |
Fisherbrand™
15535829 |
Fine | Plate | 30 mm | 195 mm |
1230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15545829
![]() |
Fisherbrand™
15545829 |
Grossière | Fenêtre plate et large | 30 mm | 195 mm |
1230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fournit avec des roulements inférieur et supérieur en PTFE
- La sonde entière peut être autoclavée
- Démontage facile pour le nettoyage
Sonde de générateur de dents de scie :
- Ajoutez une action de coupe supplémentaire et la conception du stator permet aux échantillons fins à moyens de passer à travers les fenêtres de traitement
Spécification
Sonde | |
195 mm | |
Acier inoxydable 316 | |
Homogénéiseur Fisher Scientific 850 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéisateur 850, sonde de générateur