Learn More
Fisher BioReagents™ Tryptone (granulé)
Une digestion enzymatique de caséine, une protéine lactique
Marque: Fisher BioReagents™ BP9726-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PH (à 25°C, solution à 2 %) : 6,5 à 7,3
Spécification
Granulé | |
Microbiology Media | |
Flacon poly |
Tryptone | |
Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5% | |
500 g |