Learn More
Fisher BioReagents™ Protéinase K (Tritirachium album / biologie moléculaire)
52.55€ - 336.00€
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Isolement de l’ADN et de l’ARN des préparations cellulaires et tissulaires, inactivant de nombreuses enzymes, y compris des nucléases endogènes
Contenu et stockage -20°C
Source Tritirachium album
Type de produit Protéinase K
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10172903
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP1700-50
50 mg
52.55€
50mg
10103533
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP1700-100
100 mg
78.25€
100mg
10407583
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP1700-500
500 mg
336.00€
500mg
Description
Description
Protéinase K (Tritirachium album / biologie moléculaire)
  • Pas dans l’inventaire TSCA : à des fins de recherche et de développement uniquement ; pas à des fins de fabrication ou commerciales
La protéinase K est largement utilisée dans l’isolement de l’ADN et de l’ARN des préparations cellulaires et tissulaires. Il s’agit d’une protéase à large spectre, inactivant de nombreuses enzymes, y compris les nucléases endogènes.
Spécification
Spécification
Blanc
-20°C
Protéinase K
Isolement de l’ADN et de l’ARN des préparations cellulaires et tissulaires, inactivant de nombreuses enzymes, y compris des nucléases endogènes
Tritirachium album
Pleine
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Proteinase K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.