Learn More
Fisher BioReagents™ Marqueurs de poids moléculaire
Convient à la détermination de la taille des fragments d’ADN
Marque: Fisher BioReagents™ BP2551-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatible avec l’électrophorèse sur gel de champ conventionnel et à champ pulsé
- Sans DNase, RNase et protéase
Spécification
100 bp DNA Ladder | |
Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |
Détermination de la taille du fragment d’ADN |
Incolore | |
Liquide | |
50 μg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 100 Base - Pair Ladder