Learn More
Fisher BioReagents™ Milieux de culture de microbiologie : Bouillon LB, Miller
Utilisé en biologie moléculaire pour la culture de souches d’E. coli contenant des plasmides recombinants.
Marque: Fisher BioReagents™ BP1426-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Déshydraté.
Spécification
4°C | |
Génétique moléculaire | |
Microbiology Media | |
Pour la préparation de milieux nutritifs bactériens | |
500 g |
Poudre | |
Bouillon LB | |
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l | |
Flacon poly |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Broth Miller