Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozyme, blanc d’œuf (poudre cristal blanche) -
Marque: Fisher BioReagents™ BP535-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Application : Cette enzyme est utilisée pour lyser l’E. coli pour la préparation de l’ADN plasmide à partir de cultures cellulaires transformées
- Pas dans l’inventaire TSCA : à des fins de recherche et de développement uniquement ; pas à des fins de fabrication ou commerciales
- Activité enzymatique : ≈20,000 U/mg poids sec
- Solubilité : Facilement soluble à 5 m/ml dans 0,1M KH2 PO4 pour donner une solution incolore
Spécification
Blanc | |
<0°C | |
10 g | |
Poudre cristalline |
Utilisé pour lyser E. coli pour la préparation de l’ADN plasmide à partir de cultures cellulaires transformées | |
Egg white | |
Lysozyme |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Lysozyme, egg white
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .