Learn More
Fisher BioReagents™ Milieu de séparation LSM des lymphocytes
La centrifugation en une étape permet la séparation des lymphocytes mononucléaires des érythrocytes, des lymphocytes polynucléaires et de la plupart des plaquettes.
Marque: Fisher BioReagents™ BP2663-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Formulé pour l’isolement des cellules mononucléaires du sang humain total défibriné ou hépariné
- Solution stérile filtrée d’un polymère de saccharose et de sels de diatrizoate à une densité de 1,077 à 1,080 g/ml à 20°C
Spécification
Animal Culture | |
Sterile | |
La séparation des lymphocytes mononucléaires des érythrocytes, des lymphocytes polynucléaires et de la plupart des plaquettes. |
Lymphocyte separation medium | |
Flacons poly | |
5 x 100 mL |